4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55450-1G
OR55450-250MG
APOSOR55450-1GEA
18620
CZK
APOSOR55450-1G
APOSOR55450-250MG
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₄BrIN₂O₂ MW: 342,917 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31543536 CAS číslo: 2090498-07-8 |