5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55448-250MG
OR55448-1G
APOSOR55448-250MGEA
0
CZK
APOSOR55448-250MG
APOSOR55448-1G
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one
Vzorec:
C₈H₅ClO₂ MW: 168,577 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09842447 CAS číslo: 28033-47-8 |