Tisk…
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55440-1G OR55440-5G
APOSOR55440-1GEA 1820 CZK
APOSOR55440-1G APOSOR55440-5G
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂Cl₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878188
CAS číslo: 100191-20-6