Tisk…
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55438-100MG OR55438-1G OR55438-500MG
APOSOR55438-100MGEA 3940 CZK
APOSOR55438-100MG APOSOR55438-1G APOSOR55438-500MG
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
2-Chloro-5-hydrazinopyrazine hydrochloride
Vzorec: C₄H₅ClN₄·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31619570
CAS číslo: 2227272-59-3