Tisk…
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55428-1G OR55428-250MG
APOSOR55428-1GEA 28730 CZK
APOSOR55428-1G APOSOR55428-250MG
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31629909
CAS číslo: 2169310-98-7