Tisk…
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55426-1G OR55426-250MG
APOSOR55426-1GEA 28730 CZK
APOSOR55426-1G APOSOR55426-250MG
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide
Vzorec: C₁₀H₁₀BrNOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31621090
CAS číslo: 2169310-95-4