Tisk…
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55422-1G OR55422-250MG
APOSOR55422-1GEA 18620 CZK
APOSOR55422-1G APOSOR55422-250MG
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrIN₂O₂
MW: 342,917 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31619569
CAS číslo: 2091791-61-4