2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55412-1G
OR55412-250MG
OR55412-5G
APOSOR55412-1GEA
10060
CZK
APOSOR55412-1G
APOSOR55412-250MG
APOSOR55412-5G
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₆N₂O₃ MW: 166,134 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18389895 CAS číslo: 130133-53-8 |