2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55410-1G
OR55410-5G
OR55410-10G
APOSOR55410-1GEA
3740
CZK
APOSOR55410-1G
APOSOR55410-5G
APOSOR55410-10G
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01664411 CAS číslo: 98451-51-5 |