(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55400-250MG
OR55400-1G
APOSOR55400-250MGEA
12040
CZK
APOSOR55400-250MG
APOSOR55400-1G
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine 90%
(1-Methyl-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
Vzorec:
C₄H₈N₄ MW: 112,133 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17255308 CAS číslo: 785760-73-8 |