Tisk…
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R,5S)-tert-Butyl 2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl (2R,5S)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR55395-5G
APOSOR55395-5GEA 1580 CZK
APOSOR55395-5G
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected 95+%
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797728
CAS číslo: 309915-46-6