Tisk…
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55391-250MG OR55391-1G
APOSOR55391-250MGEA 12440 CZK
APOSOR55391-250MG APOSOR55391-1G
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08686736
CAS číslo: 186393-31-7