Tisk…
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55390-100MG OR55390-250MG
APOSOR55390-100MGEA 0 CZK
APOSOR55390-100MG APOSOR55390-250MG
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane
Vzorec: C₅H₉BrO
MW: 165,028 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30487877
CAS číslo: 2044705-32-8