Tisk…
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55389-100MG OR55389-250MG
APOSOR55389-100MGEA 19280 CZK
APOSOR55389-100MG APOSOR55389-250MG
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane
Vzorec: C₆H₁₁BrO
MW: 179,055 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30487495
CAS číslo: 1696252-78-4