Tisk…
5-Iodobenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodo-1-benzofuran, 5-Iodobenzofuran
OR55385-250MG OR55385-1G OR55385-100MG
APOSOR55385-250MGEA 2070 CZK
APOSOR55385-250MG APOSOR55385-1G APOSOR55385-100MG
5-Iodobenzo[b]furan
5-Iodobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅IO
MW: 244,029 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406296
CAS číslo: 60770-67-4