3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55383-1G
OR55383-250MG
OR55383-5G
APOSOR55383-1GEA
19840
CZK
APOSOR55383-1G
APOSOR55383-250MG
APOSOR55383-5G
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃BrClIO₂ MW: 361,359 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31619567 CAS číslo: 2091247-87-7 |