Tisk…
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: {4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diyl}diboronic acid, 4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diboronic acid
OR5537-1G OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA 625 CZK
APOSOR5537-1G APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Vzorec: C₉H₁₄B₂O₅
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115638
CAS číslo: 850568-40-0