Tisk…
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-iodophenyl)ethanone
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 622 CZK
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrIO
MW: 324,941 g/mol
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391612
CAS číslo: 919124-08-6