Tisk…
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,6-Dimethoxypyridin-3-amine
OR55347-100MG OR55347-250MG
APOSOR55347-100MGEA 14520 CZK
APOSOR55347-100MG APOSOR55347-250MG
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20715092
CAS číslo: 79491-49-9