Tisk…
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55345-100MG OR55345-250MG
APOSOR55345-100MGEA 23810 CZK
APOSOR55345-100MG APOSOR55345-250MG
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine
Vzorec: C₈H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18253968
CAS číslo: 1176470-56-6