5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55334-250MG
OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA
6220
CZK
APOSOR55334-250MG
APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Vzorec:
C₈H₃BrClNO₃ Bod tání: 273 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31002307 CAS číslo: 943138-45-2 |