2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
OR55333-250MG
OR55333-1G
APOSOR55333-250MGEA
14520
CZK
APOSOR55333-250MG
APOSOR55333-1G
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Vzorec:
C₅HBr₂NS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22578679 CAS číslo: 18792-01-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |