Tisk…
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55320-1G OR55320-5G
APOSOR55320-1GEA 2420 CZK
APOSOR55320-1G APOSOR55320-5G
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03718813
CAS číslo: 76579-64-1