Tisk…
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55319-1G OR55319-5G
APOSOR55319-1GEA 3610 CZK
APOSOR55319-1G APOSOR55319-5G
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
5-Butyl-1H-benzotriazole
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22581692
CAS číslo: 3663-24-9