Tisk…
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55315-1G OR55315-5G
APOSOR55315-1GEA 6420 CZK
APOSOR55315-1G APOSOR55315-5G
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00157184
CAS číslo: 34040-63-6