Tisk…
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55314-250MG OR55314-1G
APOSOR55314-250MGEA 1780 CZK
APOSOR55314-250MG APOSOR55314-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17392823
CAS číslo: 861084-04-0