Tisk…
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,6-Trichloropyrimidin-5-amine
OR55310-250MG OR55310-1G
APOSOR55310-250MGEA 3540 CZK
APOSOR55310-250MG APOSOR55310-1G
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine 90%
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₃N₃
MW: 198,438 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08693695
CAS číslo: 91322-00-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III