Tisk…
Iodocholine iodide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-hydroxyethyl-(iodomethyl)-dimethylazanium iodide
OR55305-1G OR55305-100MG
APOSOR55305-1GEA 13660 CZK
APOSOR55305-1G APOSOR55305-100MG
Iodocholine iodide 97%
Iodocholine iodide
Vzorec: C₅H₁₃INO·I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489393
CAS číslo: 28508-22-7