Tisk…
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55304-1G OR55304-250MG
APOSOR55304-1GEA 7440 CZK
APOSOR55304-1G APOSOR55304-250MG
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174.241 g/mol
Bod varu: 75 °C (0.3 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11934676
CAS číslo: 20207-13-0