2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55302-100MG
OR55302-250MG
OR55302-500MG
APOSOR55302-100MGEA
8370
CZK
APOSOR55302-100MG
APOSOR55302-250MG
APOSOR55302-500MG
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Vzorec:
C₈H₄Cl₂N₂ MW: 199.037 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12828139 CAS číslo: 28252-82-6 |