Tisk…
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55293-1G OR55293-5G
APOSOR55293-1GEA 2820 CZK
APOSOR55293-1G APOSOR55293-5G
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19707636
CAS číslo: 821767-61-7