Tisk…
(1-Bromopropyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromopropylbenzene
OR55292-1G OR55292-250MG
APOSOR55292-1GEA 24440 CZK
APOSOR55292-1G APOSOR55292-250MG
(1-Bromopropyl)benzene
(1-Bromopropyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₁Br
MW: 199,088 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055549
CAS číslo: 2114-36-5