Tisk…
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55289-250MG OR55289-1G
APOSOR55289-250MGEA 4960 CZK
APOSOR55289-250MG APOSOR55289-1G
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀N₂O·ClH
Bod tání: 120…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18380727
CAS číslo: 54641-27-9