Tisk…
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]benzoate
OR55281-1G OR55281-250MG
APOSOR55281-1GEA 4600 CZK
APOSOR55281-1G APOSOR55281-250MG
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276.136 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18383373
CAS číslo: 150033-80-0