Tisk…
3,5-Diethynylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Diethynylbenzoic acid
OR55280-250MG OR55280-1G
APOSOR55280-250MGEA 7610 CZK
APOSOR55280-250MG APOSOR55280-1G
3,5-Diethynylbenzoic acid
3,5-Diethynylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₆O₂
MW: 170,164 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06658429
CAS číslo: 883106-26-1