5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55276-250MG
OR55276-1G
OR55276-5G
APOSOR55276-250MGEA
3190
CZK
APOSOR55276-250MG
APOSOR55276-1G
APOSOR55276-5G
5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-Bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₉BrClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24129966 CAS číslo: 1522580-66-0 |