Tisk…
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55275-250MG OR55275-1G
APOSOR55275-250MGEA 4960 CZK
APOSOR55275-250MG APOSOR55275-1G
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13704701
CAS číslo: 53078-68-5