Tisk…
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55266-1G OR55266-250MG
APOSOR55266-1GEA 3610 CZK
APOSOR55266-1G APOSOR55266-250MG
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037222
CAS číslo: 355836-08-7