Tisk…
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55265-1G OR55265-250MG OR55265-5G
APOSOR55265-1GEA 1870 CZK
APOSOR55265-1G APOSOR55265-250MG APOSOR55265-5G
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026962
CAS číslo: 51123-59-2