Tisk…
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55260-250MG OR55260-1G
APOSOR55260-250MGEA 4960 CZK
APOSOR55260-250MG APOSOR55260-1G
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Vzorec: C₆H₆ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437890
CAS číslo: 71506-83-7