Tisk…
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55252-1G OR55252-250MG OR55252-5G
APOSOR55252-1GEA 41000 CZK
APOSOR55252-1G APOSOR55252-250MG APOSOR55252-5G
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251.465 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31543878
CAS číslo: 2091408-21-6