Tisk…
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Iodocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR55251-1G OR55251-250MG
APOSOR55251-1GEA 11180 CZK
APOSOR55251-1G APOSOR55251-250MG
2-Iodo-1,4-benzoquinone
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Vzorec: C₆H₃IO₂
MW: 233.991 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01663089
CAS číslo: 3958-83-6
UN: 2587
ADR: 6.1 II