Tisk…
2-Chlorodiphenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-N-phenylaniline
OR55250-1G OR55250-5G
APOSOR55250-1GEA 3740 CZK
APOSOR55250-1G APOSOR55250-5G
2-Chlorodiphenylamine
2-Chlorodiphenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,668 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01027199
CAS číslo: 1205-40-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III