2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR55246-1G
OR55246-250MG
APOSOR55246-1GEA
4960
CZK
APOSOR55246-1G
APOSOR55246-250MG
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Vzorec:
C₈H₆ClIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22493253 CAS číslo: 100479-73-0 |