Tisk…
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55244-10G OR55244-1G OR55244-5G
APOSOR55244-10GEA 19480 CZK
APOSOR55244-10G APOSOR55244-1G APOSOR55244-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11103016
CAS číslo: 68740-33-0