Tisk…
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55243-1G OR55243-25G OR55243-5G
APOSOR55243-1GEA 3250 CZK
APOSOR55243-1G APOSOR55243-25G APOSOR55243-5G
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031748
CAS číslo: 691363-08-3