Tisk…
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55242-1G OR55242-5G
APOSOR55242-1GEA 7210 CZK
APOSOR55242-1G APOSOR55242-5G
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27935321
CAS číslo: 99615-74-4