Tisk…
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55241-1G OR55241-5G OR55241-25G
APOSOR55241-1GEA 6620 CZK
APOSOR55241-1G APOSOR55241-5G APOSOR55241-25G
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,913 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08673515
CAS číslo: 3111-51-1