Tisk…
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55237-250MG OR55237-1G
APOSOR55237-250MGEA 4800 CZK
APOSOR55237-250MG APOSOR55237-1G
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₅
MW: 195.129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26855790
CAS číslo: 1289174-44-2