Tisk…
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55221-1G OR55221-250MG
APOSOR55221-1GEA 7440 CZK
APOSOR55221-1G APOSOR55221-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09860597
CAS číslo: 149739-51-5